Learn More
3,9-Bis-(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro-[5.5]-undecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307826
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1455-42-1
Summenformel C15H28O6
Molekulargewicht (g/mol) 304.383
MDL-Nummer MFCD00059794
InChI-Schlüssel BPZIYBJCZRUDEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecane-3,9-diyl bis 2-methylpropan-1-ol, 3,9-bis 1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl-2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecane, cyclic acetal, 2-9-1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl-2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecan-3-yl-2-methylpropan-1-ol, acmc-209cve, ksc489m7h, 2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecane-3,9-diethanol, beta3,beta3,beta9,beta9-tetramethyl, bis hydroxypivalaldehyde pentaerythritolacetal, bis hydroxypivalaldehyde pentaerythritolacetal cyclic acetal, bis hydroxypivalaldehyde pentaerythritol acetal cyclic acetal
PubChem CID 7569008
IUPAC-Name 2-[3-(1-Hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecan-9-yl]-2-methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)(CO)C1OCC2(CO1)COC(OC2)C(C)(C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane
Schmelzpunkt 197°C to 200°C
Menge 25 g
Beilstein 1574570
Formelmasse 304.39
Reinheit (%) 97%