Learn More
3,7-Dimethyl-1-Octanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10648624
3,7-Dimethyl-1-Octanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10648624
50 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10648624
Marke: Thermo Scientific Acros 392620500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-21-8
Summenformel C10H22O
Molekulargewicht (g/mol) 158.28
MDL-Nummer MFCD00002936
InChI-Schlüssel PRNCMAKCNVRZFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,7-dimethyl-1-octanol, tetrahydrogeraniol, dimethyloctanol, dihydrocitronellol, pelargol, perhydrogeraniol, geraniol tetrahydride, citronellol, dihydro, 1-octanol, 3,7-dimethyl, geraniol, perhydro
PubChem CID 7792
IUPAC-Name 3,7-Dimethyloctan-1-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 7-Dimethyl-1-octanol
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8280g/mL
Siedepunkt 118°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 97°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)2OH
Brechungsindex 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589nm)
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.828
Formelmasse 158.28
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,7-Dimethyl-1-octanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
3,7-Dimethyl-1-Octanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >