Learn More
3,6-Thioxanthendiamin-10,10-Dioxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10710302
3,6-Thioxanthendiamin-10,10-Dioxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10710302
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10710302
Marke: Thermo Scientific Acros 420910100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10215-25-5
Summenformel C13H12N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 260.32
MDL-Nummer MFCD00041841
InChI-Schlüssel UPVRZVIJGVFROW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82456
IUPAC-Name 10,10-Dioxo-9H-thioxanthen-3,6-diamin
SMILES C1C2=C(C=C(C=C2)N)S(=O)(=O)C3=C1C=CC(=C3)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 6-Thioxanthenediamine-10, 10-dioxide
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 213°C to 215°C
Farbe Beige bis Grün-Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Synonym 9h-thioxanthene-3,6-diamine 10,10-dioxide, 9h-thioxanthene-3,6-diamine, 10,10-dioxide, 3,6-diamino-9h-thioxanthene 10,10-dioxide, 3,6-thioxanthenediamine-10,10-dioxide, 3,7-thiaxanthenediamine-5,5-dioxide, 9h-thioxanthene-3,7-diamine, 5,5-dioxide, 9h-thioxanthene-3,6-diamine,10,10-dioxide, 3,7-diamino-10h-dibenzo b,e thiin-5,5-dione, 3,6-diamino-9h-10??-thioxanthene-10,10-dione, 3,6-diamino-9h-10
Formelmasse 260.32
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0444863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2022 Catalog Number
ChargennummerA0413952 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2022 Catalog Number
Name des Produkts
3,6-Thioxanthendiamin-10,10-Dioxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >