Learn More
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 11090000 |
Formelmasse | 226.14 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |