Learn More
3-(5-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-3-yl)benzolsulfonylchlorid, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Specifications
Chemischer Name oder Material | 3-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride |
CAS Min. % | 80.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzol-1-sulfonylchlorid |
Formelmasse | 258.68 |
Reinheit (%) | Tech. |
Güte | Technisch |