Learn More
3,5-Dimethyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol-4-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2699535
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10496082
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO00744CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 61226-19-5
Summenformel C12H11N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 215.23
MDL-Nummer MFCD02656670
InChI-Schlüssel LPYTYYLNGJGJGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,3,5-dimethyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbox ylic acid
PubChem CID 612275
SMILES CC1=NN(C(C)=C1C([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-1-phenylpyrazol-4-carbonsäure
Formelmasse 216.24
Reinheit (%) 97%