Learn More
3,5-Dimethoxy-4-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
38.29 € - 478.38 €
Chemische Identifikatoren
CAS 61040-81-1
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.202
MDL-Nummer MFCD00017506
InChI-Schlüssel QIBMVRYNEXOCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxy-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid,3,5-dimethoxy-4-methyl, 3,5-dimethoxy-4-methylbenzoicacid, acmc-1b58y, 3,5-dimethoxy4-methylbenzoic acid, 4-methyl-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-dimethoxy-p-toluic acid, labotest-bb lt00455447, 3,5-dimethoxy-4-methyl benzoic acid, 3,5-di-methoxy-4-methyl-benzoic acid
PubChem CID 3764486
IUPAC-Name 3,5-dimethoxy-4-methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=C(C=C1OC)C(=O)O)OC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11412547
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14801.06
5 g
38.29 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11422547
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14801.14
25 g
148.74 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11432547
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14801.22
100 g
478.38 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid undergoes reduction in the presence of sodium in ethanol to prepare 1,4-dihydro-3,5-dimethoxy- kmethylbenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethoxy-4-Methylbenzoesäure wird durch die Reduktion von Natrium in Ethanol zur Herstellung von 1,4-Dihydro-3,5-Dimethoxy-Kmethylbenzoesäure reduziert.
Löslichkeit
Löslich in flüssigem Ammoniak.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
3,5-Dimethoxy-4-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals