Learn More
3,5-Diiodo-L-Tyrosinhydrat, 98 % (Trockengewicht), kann bis zu ≈ 10 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433474
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18835-59-1
Summenformel C9H13I2NO5
Molekulargewicht (g/mol) 469.01
MDL-Nummer MFCD00150275
InChI-Schlüssel YWAGQOOMOOUEGY-QVGJJETENA-N
Synonym 3,5-diiodo-l-tyrosine dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, 3,5-diiodotyrosine dihydrate, 3,5-dijodtyrosindihydrat, c9h9i2no3.2h2o, 3,5-diiodo-l-tyrosine hydrate, l-tyrosine,3,5-diiodo-, hydrate 1:2, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoicaciddihydrate, 2s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-propanoic acid dihydrate
PubChem CID 2724330
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propansäure;dihydrat
SMILES O.O.N[C@@H](CC1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diiodo-L-tyrosine hydrate
Schmelzpunkt 185°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.)
Formelmasse 432.98 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) May contain up to ≈10% water
Menge 25 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich