Learn More
3,5-Dijod-L-Tyrosin Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15575056
Click to view available options
Menge:
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate
CAS 18835-59-1
Schmelzpunkt 200.0°C
Infrarotspektrum Echt
Summenformel C9H13I2NO5
Strukturformel HOC6H2I2CH2CH(NH2)COOH·2H2O
MDL-Nummer MFCD00150275
Menge 5 g
Beilstein 14,IV,237
Spezifischer Drehzustand −20.70 (20.00°C c=2.5, 0.1N NaOH/H2O)
Spezifische Drehung -20.7
Synonym 3,5-diiodo-l-tyrosine dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, 3,5-diiodotyrosine dihydrate, 3,5-dijodtyrosindihydrat, c9h9i2no3.2h2o, 3,5-diiodo-l-tyrosine hydrate, l-tyrosine,3,5-diiodo-, hydrate 1:2, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoicaciddihydrate, 2s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-propanoic acid dihydrate
InChI-Schlüssel YWAGQOOMOOUEGY-QVGJJETENA-N
SMILES O.O.N[C@@H](CC1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propansäure;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 469.01
PubChem CID 2724330
Formelmasse 469.01
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.