Learn More
3,5-Difluorphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11454057
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105184-38-1
Summenformel C8H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.131
MDL-Nummer MFCD00010316
InChI-Schlüssel IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac
PubChem CID 145424
IUPAC-Name 2-(3,5-dichlorphenyl)Essigsäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluorophenylacetic acid
Schmelzpunkt 68°C to 70°C
Menge 1 g
Beilstein 3605064
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 99%