Learn More
3,5-Difluorophenylacetic acid, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10297560
Click to view available options
1 g-Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Difluorophenylacetic acid
CAS 105184-38-1
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 66°C to 69°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H6F2O2
Strukturformel F2C6H3CH2CO2H
MDL-Nummer MFCD00010316
Menge 1 g
Synonym 3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac
InChI-Schlüssel IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-(3,5-dichlorphenyl)Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 172.131
PubChem CID 145424
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Crystalline Powder