Learn More
3,5-Difluor-4-Hydroxybenzenboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester |
Farbe | Weiß |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 256.05 |
Reinheit (%) | 96% |
Physikalische Form | Fest |