Learn More
(3,5-Dichlorphenyl)Methanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10109702
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Chemische Identifikatoren
CAS 60211-57-6
Summenformel C7H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 177.024
InChI-Schlüssel VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzyl alcohol, 3,5-dichlorophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzylalcohol, 3,5-dichlorobenzylic alcohol, 3,5-dichlorobenzenemethanol, 3,5-dicholorbenzylalcohol, 3,5-dichlorophenyl methan-1-ol, 3, 5-dichlorobenzyl alcohol, pubchem4908
PubChem CID 43236
IUPAC-Name (3,5-Dichlorphenyl)methanol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3, 5-Dichlorophenyl)methanol
Prozentgehaltsbereich 97+%
Strukturformel Cl2C6H3CH2OH
Menge 10 g
Formelmasse 177.03
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3,5-Dichlorobenzylicalcohol