Learn More
3,5-Dichlorbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11452168
3,5-Dichlorbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452168
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11452168
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15168.22
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-36-5
Summenformel C7H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.007
MDL-Nummer MFCD00002494
InChI-Schlüssel CXKCZFDUOYMOOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzoic acid, unii-7baa7r70gn, 7baa7r70gn, ccris 8611, acmc-209ktc, 3,5-dichlorobenzoicacid, 3,5-dichlorobenzic acid, 3 5-dichlorobenzoic acid, dsstox_cid_4981
PubChem CID 5811
IUPAC-Name 3,5-Dichlorbenzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 185°C to 187°C
Menge 100 g
Beilstein 2044776
Formelmasse 191.01
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
3,5-Dichlorbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >