Learn More
3,5-Dichlorbenzol-1-Carboximidamidhydrochlorid, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10059591
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 22978-61-6
Summenformel C7H7Cl3N2
Molekulargewicht (g/mol) 225.50
MDL-Nummer MFCD00173785
InChI-Schlüssel FFLPJEKRAYZAMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzimidamide hydrochloride, 3,5-dichlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 3,5-dichlorobenzenecarboximidamide hydrochloride, 3,5-dichlorobenzamidine hydrochloride, 3,5-dichloro-benzamidine hydrochloride, bestipharma 538-443, 3,5-dichlorobenzenecarboxamidine, chloride, 3,5-dichlorobenzene-1-carboximidamide hcl, 3,5-dichlorobenzene-1-carboximidamide hydrochlorid, 3,5-bis chloranyl benzenecarboximidamide hydrochloride
PubChem CID 2743159
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dichlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3C(=NH)NH2·HCl
Menge 1 g
IUPAC-Name 3,5-Dichlorbenzolcarboximidamid;hydrochlorid
Formelmasse 225.51
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch