Learn More
3,5-Dichlor-4-Hydroxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid |
Schmelzpunkt | 265°C to 270°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 2616297 |
Formelmasse | 207.01 |
Reinheit (%) | 97% |
Name des Produkts
3,5-Dichlor-4-Hydroxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur