Learn More
3,5-Diaminobenzoesäure, 98 %, kann bis zu 3 % Feuchtigkeit enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359529
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
3,5-Diaminobenzoic acid is an analog of diatriazoate, which has been shown to have antigenicity properties towards the monoclonal antibodies. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Diaminobenzoesäure ist ein Analogon von Amidotrizoesäure, die nachweislich Antigene gegen monoklonale Antikörper aufweist. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 535-87-5
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.153
MDL-Nummer MFCD00007807
InChI-Schlüssel UENRXLSRMCSUSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,5-diamino, 1-carboxy-3,5-diaminobenzene, ccris 2885, 3,5-diamino benzoic acid, 3,5-diaminobenzoicacid, dabz, pubchem21025, 3,5-diaminebenzoicacid, acmc-1awxi, 3,5-diamino-benzoic acid
PubChem CID 12062
IUPAC-Name 3,5-diaminobenzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diaminobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼235°C (decomposition)
Flammpunkt 210°C (410°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu 3 % Feuchtigkeit enthalten
Menge 500 g
Beilstein 2086484
Merck Index 14,2978
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%