Learn More
3,5-Di-tert-Butylcatechol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10313532 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10313532
Marke: Thermo Scientific Acros 112970050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1020-31-1
Summenformel C14H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.33
MDL-Nummer MFCD00008819
InChI-Schlüssel PJZLSMMERMMQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butylcatechol, 3,5-di-t-butylcatechol, 3,5-di-tert-butylbenzene-1,2-diol, 3,5-di-tert-butylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 4,6-di-tert-butylpyrocatechol, unii-1328kn3f8b, 1,2-benzenediol, 3,5-di 1,1-dimethylethyl, pyrocatechol, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl benzene-1,2-diol
PubChem CID 66099
IUPAC-Name 3,5-Ditert-butylbenzol-1,2-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Di-tert-butylcatechol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 97°C to 100°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt >1000°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)3C]2C6H2(OH)2
Menge 5 g
Formelmasse 222.33
Reinheit (%) 99%
Güte Technisch
Physikalische Form Nadelähnliches kristallines Pulver