Learn More
3,5-Di-tert.-Butyl-4-Hydroxyphenylpropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434347
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
It is employed as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Anmerkungen
Von Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20170-32-5
MDL-Nummer MFCD00017519
Synonym 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl propionic acid, 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl propanoic acid, fenozan, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid, benzenepropanoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, unii-x6g09g700f, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydocinnamic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxybenzenepropanoic acid, 3-3,5-ditertbutyl-4-hydroxyphenyl propionic acid, 3-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxyphenyl propanoic acid
PubChem CID 88389
IUPAC-Name 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)Propansäure
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid
Schmelzpunkt 172°C to 175°C
Summenformel C17H26O3
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel WPMYUUITDBHVQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CCC(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 278.392
Formelmasse 278.4
Reinheit (%) 98%