Learn More
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Chemischer Name oder Material | 3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid |
Schmelzpunkt | 94°C to 99°C |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 208.26 |
Reinheit (%) | 96% |