Learn More
3,4-Dimethyl-1-pentin-3-ol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468737
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11468737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19906.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1482-15-1 | C7H12O | 112.17 g/mol
3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethyl-1-Pentin-3-ol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1482-15-1
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
MDL-Nummer MFCD00039845
InChI-Schlüssel DZNLEQBXXLGELU-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 95483
IUPAC-Name 3,4-dimethylpent-1-yn-3-ol
SMILES CC(C)C(C)(O)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol
Dichte 0.87
Siedepunkt 133°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1987
Synonym 3,4-dimethyl-1-pentyn-3-ol, 1-pentyn-3-ol, 3,4-dimethyl, acmc-1bzc3, 2-isopropyl-3-butyne-2-ol, 1-pentyn-3-ol,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-pent-1-yn-3-ol, dznleqbxxlgelu-uhfffaoysa, 1-pentyn-3-ol,3,4-dimethyl, 1,2-dimethyl-1-hydroxypropyl acetylene
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 94%