Learn More
3,4-Dimethoxybenzhydrazid, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4-Dimethoxybenzhydrazide |
Schmelzpunkt | 143°C to 146°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2651843 |
Synonym | 3,4-dimethoxybenzhydrazide, veratrohydrazide, 3,4-dimethoxybenzenecarbohydrazide, 3,4-dimethoxybenzoic acid hydrazide, 1,2-dimethoxybenzene-4-carbohydrazide, veratric acid hydrazide, acmc-1aq0x, dimethoxybenzenecarbohydrazide, benzoic acid,3,4-dimethoxy-, hydrazide, benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, hydrazide |
Formelmasse | 196.21 |
Reinheit (%) | ≥98% |