Learn More
3,4-Dihydroxybenzylaminhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 3, 4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide |
Namenshinweis | 98% |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | >180.0°C |
Farbe | Beige |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (HO)2C6H3CH2NH2·HBr |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide