Learn More
3,4-Dihydroxy-3-Cyclobuten-1,2-Dion, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
22.01 € - 464.31 €
Chemische Identifikatoren
CAS 2892-51-5
Summenformel C4H2O4
Molekulargewicht (g/mol) 114.056
MDL-Nummer MFCD00001334
InChI-Schlüssel PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym squaric acid, 3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, quadratic acid, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dihydroxy, quadratsaeure, cyclobutenedione, dihydroxy, 1,2-diketo-3,4-dihydroxycyclobutene, dihydroxycyclobutenedione, unii-svr9d0vodw, dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione
PubChem CID 17913
ChEBI CHEBI:52141
IUPAC-Name 3,4-Dihydroxycyclobut-3-en-1,2-dion
SMILES C1(=C(C(=O)C1=O)O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11449140
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15169.03
1 g
22.01 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11419140
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15169.06
5 g
61.71 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11429140
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15169.14
25 g
190.95 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11439140
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15169.22
100 g
464.31 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione is used to produce diethoxy-cyclobutenedione by heating, pharmaceutical intermediates, squarylium dyes, and photoconducting squaraines; The dibutylester is used as a contact sensitizer in the treatment of alopecia and warts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion wird zur Herstellung von Dieethoxy-Cyclobutenedionen durch Erhitzen, pharmazeutischen Zwischenprodukten, Squaryliumfarbstoffen und photoleitenden Squarainen verwendet. Der Dibutylester wird als Kontaktsensibilisator bei der Behandlung von Alopezie und Warzen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2892-51-5
114.056
PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
17913
3,4-Dihydroxycyclobut-3-en-1,2-dion
C4H2O4
MFCD00001334
squaric acid, 3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, quadratic acid, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dihydroxy, quadratsaeure, cyclobutenedione, dihydroxy, 1,2-diketo-3,4-dihydroxycyclobutene, dihydroxycyclobutenedione, unii-svr9d0vodw, dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione
CHEBI:52141
C1(=C(C(=O)C1=O)O)O
Spezifikation
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
>300°C
C4H2O4
UN3261
squaric acid, 3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, quadratic acid, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dihydroxy, quadratsaeure, cyclobutenedione, dihydroxy, 1,2-diketo-3,4-dihydroxycyclobutene, dihydroxycyclobutenedione, unii-svr9d0vodw, dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione
PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
3,4-Dihydroxycyclobut-3-en-1,2-dion
17913
114.06
2892-51-5
190°C (374°F)
MFCD00001334
774275
Soluble in water.
C1(=C(C(=O)C1=O)O)O
114.056
CHEBI:52141
≥98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVER FESTSTOFF, BASISCH, ORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 220-761-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GU1800000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
3,4-Dihydroxy-3-Cyclobuten-1,2-Dion, 98+%, Thermo Scientific Chemicals