Learn More
3,4-Difluorphenylglyoxalhydrat, 98 %, Trockengew.-Basis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349136
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79784-34-2
Summenformel C8H4F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.12
MDL-Nummer MFCD01733155
InChI-Schlüssel VZRYIZGMQICGSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorophenylglyoxal hydrate, 2-3,4-difluorophenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12210, 3,4-difluorophenylglyoxal monohydrate, 3,4-difluorophenylglyoxalhydrate, benzeneacetaldehyde,3,4-difluoro-a-oxo, 2-3,4-difluorophenyl-2-oxoethanal, hydrate
PubChem CID 2782289
IUPAC-Name 2-(3,4-difluorphenyl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat
SMILES FC1=CC=C(C=C1F)C(=O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Schmelzpunkt 85°C to 90°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Menge 5 g
Beilstein 2574671
Formelmasse 170.12 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%