Learn More
3,4-Difluor-5-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465027
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017778-60-7
Summenformel C8H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.131
MDL-Nummer MFCD09832332
InChI-Schlüssel RNAYJQUWVKDTJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoro-5-methylbenzoic acid, jrd
PubChem CID 20112149
IUPAC-Name 3,4-difluor-5-methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluoro-5-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 171°C to 175°C
Menge 250 mg
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 97%