Learn More
3,4-Dichlorbenzaldoxime, 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4-Dichlorobenzaldoxime |
Schmelzpunkt | 121°C to 123°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2206792 |
Formelmasse | 190.03 |
Reinheit (%) | 98% |