Learn More
3,4-Di-O-acetyl-L-arabinal, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10785673 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10785673
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Di-O-acetyl-L-arabinal
CAS 3945-18-4
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H12O5
Brechungsindex 1.4580 to 1.46
MDL-Nummer MFCD04112729,MFCD08704080
Menge 1 g
Beilstein 17, IV, 2035
Synonym 3,4-di-o-acetyl-l-arabinal, 3s,4s-3-acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-4-yl acetate, d-di-o-acetylarabinal, di-o-acetyl-d-arabinal, 3,4-di-o-acetyl-d-ribal, 3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, 1,2-dideoxy-d-erythro-pent-1-enopyranose diacetate, 3s,4s-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, 3s,4s-4-acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-3-yl acetate, 1,5-anhydro-2-deoxy-d-erythro-pent-1-enitol 3,4-diacetate
InChI-Schlüssel OWKCFBYWQGPLSJ-BDAKNGLRSA-N
SMILES CC(=O)O[C@H]1COC=C[C@H]1OC(C)=O
IUPAC-Name [(3R,4S)-4-Ccetyloxy-3,4-Dihydro-2H-Pyran-3-yl]Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 200.19
PubChem CID 8030588
Formelmasse 200.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Öl