Learn More
3-(4-chlorophenoxy)pentan-2,4-dion, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(4-Chlorophenoxy)pentane-2, 4-dione |
Strukturformel | ClC6H4OCHC(O)CH32 |
Formelmasse | 226.66 |
Reinheit (%) | Tech. |
Güte | Eigenschaften |
Menge | 1 g |