Learn More
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-Dimethylpropylamin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10205794
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-Dimethylpropylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10205794
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10205794
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC59510DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 76579-64-1
Summenformel C11H16BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 258.159
MDL-Nummer MFCD03718813
InChI-Schlüssel CAPNMXRLKVMOOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromophenoxy propyl dimethylamine, 3-4-bromophenoxy-n,n-dimethylpropylamine, 3-4-bromophenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 1-propanamine,3-4-bromophenoxy-n,n-dimethyl, 4-n,n-dimethylaminopropyloxy phenyl bromide, n,n-dimethyl-3-4-bromophenoxy-1-propanamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2183674
IUPAC-Name 3-(4-Bromphenoxy)-N,N-dimethylpropan-1-amin
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Bromophenoxy)-N, N-dimethylpropylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 258.16
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-Dimethylpropylamin, 97 %, Thermo Scientific™ >