Learn More
3,4,9,10-Perylenetracarboxylic--Dianhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is mainly used in air dried and baking enamels, epoxy, polyurethane and polyester based paints. It is also used in printing inks for bank and security documents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4,9,10-Perylentetracarboxyl-Dianhydrid ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien. Es wird hauptsächlich in Lufttrocknungs- und Einbrennlacken sowie in Farben auf Basis von Epoxid, Polyurethan und Polyester verwendet. Es wird auch in Druckfarben für Bank- und Sicherheitsdokumente verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.87 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
3,4,9,10-Perylentetracarboxyl-Dianhydrid ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien. Es wird hauptsächlich in Lufttrocknungs- und Einbrennlacken sowie in Farben auf Basis von Epoxid, Polyurethan und Polyester verwendet. Es wird auch in Druckfarben für Bank- und Sicherheitsdokumente verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.87 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride |
Schmelzpunkt | >300°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 50 g |
Beilstein | 57831 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (0.87g/L at 20°C). |
Formelmasse | 392.32 |
Reinheit (%) | 98% |