Learn More
3,4,5-Trihydroxybenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4,5-Trihydroxybenzamide |
Schmelzpunkt | ∼240°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2644549 |
Formelmasse | 169.14 |
Reinheit (%) | 98% |