Learn More
3,4,5-Trifluorphenol, 97 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | 3,4,5-Trifluorophenol |
Schmelzpunkt | 52°C to 56°C |
Siedepunkt | 177°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 8830884 |
Formelmasse | 148.09 |
Reinheit (%) | 97% |