Learn More
3,4,5,6-Tetrachlorpyridin-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4,5,6-Tetrachlorpyridin-2-Carbonsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazie und für Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
3,4,5,6-Tetrachlorpyridin-2-Carbonsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazie und für Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 171°C to 173°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 479080 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO,Methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 260.89 |
Reinheit (%) | 98% |