Learn More
3,3-Dimethyl-2-butanon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10477520
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-97-8
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00008846
InChI-Schlüssel PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pinacolone, 3,3-dimethyl-2-butanone, tert-butyl methyl ketone, pinacolin, 2-butanone, 3,3-dimethyl, pinacoline, t-butyl methyl ketone, methyl tert-butyl ketone, pinakolin, 2,2-dimethylbutanone
PubChem CID 6416
IUPAC-Name 3,3-Dimethylbutan-2-on
SMILES CC(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 3-Dimethyl-2-butanone
Namenshinweis 96%
Schmelzpunkt -52.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 106.0°C
Flammpunkt 5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CCOCH3
Brechungsindex 1.3950 to 1.3980
Menge 100 mL
Beilstein 01, 694
Merck Index 15, 7551
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Dimethyl-2-butanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.