Learn More
3,3-Dimethyl-1-Butin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3,3-Dimethyl-1-butyne is used as an active pharmaceutical intermediate for terbinafine. It is also used in the preparation of 2,2,7,7-tetramethyl-octa-3,5-diyne. Further, it is used in the synthesis of erythro and threo isomers of B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN by hydroboration-deuteronolysis-hydroboration sequence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,3-Dimethyl-1-Butyn wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt für Terbinafin verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von 2,2,7,7-tetramethyl-octa-3,5-diyn verwendet. Darüber hinaus wird es in der Synthese von erythro- und threo-Isomeren von B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN durch eine Hydroboration-Deuteronolyse-Hydroboration-Sequenz eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Benzol und Toluol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,3-Dimethyl-1-butyne |
Schmelzpunkt | -78°C |
Dichte | 0.671 |
Siedepunkt | 37°C to 38°C |
Flammpunkt | <−34°C (−29°F) |
Geruch | Recognizable |
Strukturformel | (CH3)3CC≡CH |
Brechungsindex | 1.3745 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 3,3-Dimethyl-1-butyne
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: 3,3-Dimethylbutyne