Learn More
3,3'-Diethyloxadicarbocyaniniodid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465877
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15465877 250 mg 250 Milligramm
15445877 1 g 1 Gramm
15455877 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15465877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33094.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14806-50-9 | C23H23IN2O2 | 486.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14806-50-9
Summenformel C23H23IN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 486.35
MDL-Nummer MFCD00011953,MFCD00011953
InChI-Schlüssel CLDZYSUDOQXJOU-UHFFFAOYSA-M
Synonym dodc iodide, 3-ethyl-2-5-3-ethyl-2-benzoxazolinylidene-1,3-pentadienyl benzoxazolium iodide, 5-3-ethylbenzoxazol-2-ylidene-1-3-ethylbenzoxazolium-2-yl-1,3-pentadiene iodide
PubChem CID 91972131
ChEBI CHEBI:51899
IUPAC-Name (2Z)-3-Ethyl-2-[5-(3-Ethyl-1,3-Benzoxazol-3-ium-2-yl)Penta-2,4-Dienyliden]-1,3-Benzoxazol;Iod
SMILES [I-].CCN1\C(OC2=CC=CC=C12)=C\C=C\C=CC1=[N+](CC)C2=CC=CC=C2O1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,3'-Diethyloxadicarbocyanine iodide
Schmelzpunkt ∽215°C (decomposition)
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 486.36
Reinheit (%) 96%