Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3
Die Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3 mit Rundboden eignen sich für Laboranwendungen, bei denen Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einweg-Teströhrchen sind dickwandig und autoklavierbar.
Marke: DWK Life Sciences A620025001211
82.24 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einweg
- Borosilikatglas
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturwechsel
- Autoklavierbar
Spezifikation
Rundboden | |
50Pack | |
Reagenzgläser |
200 mm | |
25 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30