Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes
Verwenden Sie die 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes mit rundem Boden für Laboranwendungen, wenn Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einwegreagenzgläser sind dickwandig und autoklavierbar.
Marke: DWK Life Sciences A620030001221
91.79 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einweg
- Borosilikatglas
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturwechsel
- Autoklavierbar
Spezifikation
Rundboden | |
50Pack | |
Reagenzgläser |
200 mm | |
30 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen