Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilicate Glass Stopcocks
Código de producto. p-8005950
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Stopfenöffnung:
2,5 mm
4 mm
Beschreibung:
Steckergröße:NS 12,5
Steckergröße:NS 14,5
Steckergröße:NS 18,8
Enthält:
PTFE-Stopfen und Halteeinrichtung mit Gewinde
Stecker aus solidem Glas
Vollglasstopfen, Kapillarseitenarme
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
10 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10499162
missing translation for 'mfr': Lenz Laborglasinstrumente™ 02161202
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
DIN 12541-1. Die Leckrate entspricht den Anforderungen nach DIN 12540-1, Q <0,1 mbar · l · s-1. Cap steht für kapillare Ansatzrohre.
2 Ausführungen:
Mit PTFE-Küken mit Gewindesicherung, Material: Borosilikatglas 3.3
Mit massivem Glasküken mit Gewindesicherung, Material: Borosilikatglas 3.3
Küken: Glas
φ Rohr: 8/5mm
Bohrung: 2,5 Erg. zu DINmm
Hahn: 12,5 NS
Küken: 3 NS/12 NS
Especificaciones
Typ Sperrhahn
Stopfenöffnung 2,5 mm
Beschreibung Steckergröße:NS 12,5
Material Borosilikatglas
Enthält PTFE-Stopfen und Halteeinrichtung mit Gewinde
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado