Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilicate Glass Stopcocks
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2,5 mm
4 mm
Beschreibung:
Steckergröße:NS 12,5
Steckergröße:NS 14,5
Steckergröße:NS 18,8
Enthält:
PTFE-Stopfen und Halteeinrichtung mit Gewinde
Stecker aus solidem Glas
Vollglasstopfen, Kapillarseitenarme
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
DIN 12541-1. Die Leckrate entspricht den Anforderungen nach DIN 12540-1, Q <0,1 mbar · l · s-1. Cap steht für kapillare Ansatzrohre.
2 Ausführungen:
Mit PTFE-Küken mit Gewindesicherung, Material: Borosilikatglas 3.3
Mit massivem Glasküken mit Gewindesicherung, Material: Borosilikatglas 3.3
Küken: Glas
φ Rohr: 10/7mm
Bohrung: 4 Erg. zu DINmm
Hahn: 14,5 NS
Küken: 4 NS/14 NS
2 Ausführungen:
Mit PTFE-Küken mit Gewindesicherung, Material: Borosilikatglas 3.3
Mit massivem Glasküken mit Gewindesicherung, Material: Borosilikatglas 3.3
Küken: Glas
φ Rohr: 10/7mm
Bohrung: 4 Erg. zu DINmm
Hahn: 14,5 NS
Küken: 4 NS/14 NS
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Sperrhahn |
| Stopfenöffnung | 4 mm |
| Beschreibung | Steckergröße:NS 14,5 |
| Material | Borosilikatglas |
| Enthält | Stecker aus solidem Glas |