Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilicate Glass Stopcocks
Artikelnummer. 10622571
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2,5 mm
4 mm
Beschreibung:
Steckergröße:NS 12,5
Steckergröße:NS 14,5
Steckergröße:NS 18,8
Enthält:
PTFE-Stopfen und Halteeinrichtung mit Gewinde
Stecker aus solidem Glas
Vollglasstopfen, Kapillarseitenarme
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10622571
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 02221402
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DIN 12541-1. Die Leckrate entspricht den Anforderungen nach DIN 12540-1, Q <0,1 mbar · l · s-1. Cap steht für kapillare Ansatzrohre.
2 Ausführungen:
Mit PTFE-Küken mit Gewindesicherung, Material: Borosilikatglas 3.3
Mit massivem Glasküken mit Gewindesicherung, Material: Borosilikatglas 3.3
Küken: Glas
φ Rohr: 8/2,7mm
Bohrung: 2,5 capmm
Hahn: 14,5 NS
Küken: 3 NS/14 NS
Spezifikation
Typ Sperrhahn
Stopfenöffnung 2,5 mm
Beschreibung Steckergröße:NS 14,5
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität DIN 12541-1
Enthält Vollglasstopfen, Kapillarseitenarme