Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilicate Glass 3-Way Stopcocks
40.65 € - 96.25 €
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10777851
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02501402 |
2,5 mm | Feste Glasstopfen und Schraubengewindehalterung |
40.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10088170
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02542404 |
4 mm | PTFE-Stopfen und Halteeinrichtung mit Gewinde |
96.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10509971
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02541802 |
2,5 mm | PTFE-Stopfen und Halteeinrichtung mit Gewinde |
59.84 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10612472
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02501804 |
4 mm | Feste Glasstopfen und Schraubengewindehalterung |
55.76 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10597911
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02502404 |
4 mm | Fester Glasstopfen und Schraubengewindehalterung aus Gummi |
64.24 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
DIN 12554. Die Leckrate entspricht den Anforderungen nach DIN 12540-1, Q <0,1 mbar · l· s-1.2 Ausführungen:
Mit PTFE-Küken mit Gewindesicherung, Material: Borosilikatglas 3.3
Mit massivem Glasküken mit Gewindesicherung, Material: Borosilikatglas 3.3
φ Rohr: 9/6mm
Bohrung: 2,5mm
Küken: 18,8mm
Hahn: 3 NS/19 NS
Küken: PTFE
Spezifikation
3-Wege-Sperrhahn | |
Borosilikatglas |