Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Dihydrochlorid-Hydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10318220
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Namenshinweis 98+%
CAS 207738-08-7, 54827-17-7
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C16H22Cl2N2
Strukturformel 2HCl·xH2O
MDL-Nummer MFCD00150104
Menge 1 g
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, pubchem9044, tetramethylbenzidine dihydrate dihydrochloride
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in methanol
InChI-Schlüssel NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.Cl.CC1=CC(=CC(C)=C1N)C1=CC(C)=C(N)C(C)=C1
IUPAC-Name 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin;dihydrat;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 313.27
PubChem CID 19836601
Formelmasse 313.26
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flauschiges Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate