Learn More
3-[2-(Trimethylsilyl)-ethynyl]-benzolboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester |
Schmelzpunkt | 86°C to 90°C |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | Trimethyl-[2-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Ethynyl]Silan |
Formelmasse | 300.28 |
Reinheit (%) | 97% |