Learn More
3-(2-naphthyl)-L-Alanin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
38.00 € - 553.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 58438-03-2 |
---|---|
Summenformel | C13H13NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 215.25 |
MDL-Nummer | MFCD00066087 |
InChI-Schlüssel | JPZXHKDZASGCLU-LBPRGKRZSA-N |
Synonym | 3-2-naphthyl-l-alanine, h-2-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, l-2-naphthylalanine, beta-2-naphthyl-alanine, unii-w425q6kv9r, l-3-2-naphthyl-alanine, nal, 2s-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl-propionic acid |
PubChem CID | 185915 |
IUPAC-Name | (2S)-2-amino-3-naphthalin-2-ylpropansäure |
SMILES | N[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15440009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63354.03 |
1 g |
38.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15450009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63354.06 |
5 g |
132.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15460009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63354.14 |
25 g |
553.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
3-(2-Naphthyl)-L-alanine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen3-(2-Naphthyl)-L-Alanin, wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 1 mol/l NaOH.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
58438-03-2 | |
215.25 | |
JPZXHKDZASGCLU-LBPRGKRZSA-N | |
185915 | |
N[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(O)=O |
C13H13NO2 | |
MFCD00066087 | |
3-2-naphthyl-l-alanine, h-2-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, l-2-naphthylalanine, beta-2-naphthyl-alanine, unii-w425q6kv9r, l-3-2-naphthyl-alanine, nal, 2s-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl-propionic acid | |
(2S)-2-amino-3-naphthalin-2-ylpropansäure |
Spezifikation
3-(2-Naphthyl)-L-alanine | |
C13H13NO2 | |
2726272 | |
Soluble in 1mol/L NaOH. | |
N[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(O)=O | |
215.25 | |
215.25 | |
Fest |
58438-03-2 | |
MFCD00066087 | |
3-2-naphthyl-l-alanine, h-2-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, l-2-naphthylalanine, beta-2-naphthyl-alanine, unii-w425q6kv9r, l-3-2-naphthyl-alanine, nal, 2s-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl-propionic acid | |
JPZXHKDZASGCLU-LBPRGKRZSA-N | |
(2S)-2-amino-3-naphthalin-2-ylpropansäure | |
185915 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : -30 bis -10 °C
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C
RUO – Research Use Only