Learn More
3-(2-Methyl-3-Furylthio)-4-Heptanon, 97 %
Artikelnummer. 15443677
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61295-41-8
Summenformel C12H18O2S
Molekulargewicht (g/mol) 226.33
MDL-Nummer MFCD01723735
InChI-Schlüssel GFRRQSASJZMMJC-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-2-methyl-3-furylthio-4-heptanone, 3-2-methylfuran-3-yl thio heptan-4-one, fema no. 3570, 3-2-methyl-3-furyl thio-4-heptanone, 1,3-diethylacetonyl 3-methyl-3-furyl sulfide, 3-2-methyl-3-furyl thio heptan-4-one, 4-heptanone, 3-2-methyl-3-furanyl thio, 4-heptanone, 3-2-methyl-3-furyl thio, 3-2-methylfuran-3-yl sulfanylheptan-4-one, 3-2-methyl-3-furanyl thio-4-heptanone
PubChem CID 43598
IUPAC-Name 3-[(2-methylfuran-3-yl)sulfanyl]heptan-4-one
SMILES CCCC(=O)C(CC)SC1=C(C)OC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Methyl-3-furylthio)-4-heptanone
Brechungsindex 1.5015
Menge 250 mg
Formelmasse 226.34
Reinheit (%) 97%