Learn More
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15427447
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10538-48-4
Summenformel C11H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 210.229
MDL-Nummer MFCD00029821
InChI-Schlüssel QPHAUUNQQLRYCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 314929
IUPAC-Name 3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propansäure
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 58°C to 60°C
Menge 10 g
Synonym 3-2,3-dimethoxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 2,3-dimethoxy, 3-2,3-dimethoxyphenyl propionic acid, 2,3-dimethoxy-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,2,3-dimethoxy, acmc-1bqt5, 2.3-dimethoxyhydrozimtsaure, 3-2,3-dimethoxyphenyl propionicacid, 3-2,3-dimethoxyphenyl-propanoic acid, 3-2,3-dimethoxy-phenyl-propionic acid
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) 96%