Learn More
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid |
Schmelzpunkt | 58°C to 60°C |
Menge | 1 g |
Synonym | 3-2,3-dimethoxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 2,3-dimethoxy, 3-2,3-dimethoxyphenyl propionic acid, 2,3-dimethoxy-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,2,3-dimethoxy, acmc-1bqt5, 2.3-dimethoxyhydrozimtsaure, 3-2,3-dimethoxyphenyl propionicacid, 3-2,3-dimethoxyphenyl-propanoic acid, 3-2,3-dimethoxy-phenyl-propionic acid |
Formelmasse | 210.23 |
Reinheit (%) | 96% |