Learn More
3-(1H-Pyrrol-1-yl)-benzaldehyd, ≥ 95%, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10702103
3-(1H-Pyrrol-1-yl)-benzaldehyd, ≥ 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702103 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Artikelnummer. 10702103
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC21904CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 129747-77-9
Summenformel C11H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 171.20
MDL-Nummer MFCD03086140
InChI-Schlüssel PALTUANHIBXQMX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776528
IUPAC-Name 3-Pyrrol-1-ylbenzaldehyd
SMILES O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 mg
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrrol-1-yl, benzaldehyde, 3-1h-pyrrol-1-yl, acmc-20airb, 3-pyrrolylbenzaldehyde, 3-1-pyrrolyl benzaldehyde
Formelmasse 171.2
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-(1H-Pyrrol-1-yl)-benzaldehyd, ≥ 95%, Thermo Scientific™ >